4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 393 DKK
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Formel: C₇H₆BrFS
Molekylvægt: 221.0899 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756455
CAS-nummer: 221030-79-1