3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 2110 DKK
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
3-Chlor-2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.56 g/mol
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631342
CAS-nummer: 186517-41-9