3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 5400 DKK
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesyre 98%
3-Chlor-2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.56 g/mol
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631509
CAS-nummer: 129931-45-9