3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 3100 DKK
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185363
CAS-nummer: 631912-19-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III