3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 2300 DKK
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄ClF₄NO
Molekylvægt: 241.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631400
CAS-nummer: 186517-42-0