1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC01479-1G PC01479-250MG PC01479-5G
APOSPC01479-1GEA 2180 DKK
APOSPC01479-1G APOSPC01479-250MG APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20037425
CAS-nummer: 1246967-17-8