3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 1090 DKK
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluor-2-methoxypyridin 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Flammepunkt: <60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094945
CAS-nummer: 884494-69-3