3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 197 DKK
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄ClF₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631399
CAS-nummer: 129931-46-0