3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 3640 DKK
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Kogepunkt: 214 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631343
CAS-nummer: 186517-29-3