3-Chlor-2,4-difluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 491 DKK
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Chlor-2,4-difluorbenzoesyre 97%
3-Chlor-2,4-difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Smeltepunkt: 169…177 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631387
CAS-nummer: 154257-75-7