3,5-Difluor-o-phenylendiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 164 DKK
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluor-o-phenylendiamin
3,5-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00973899
CAS-nummer: 2369-29-1