3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 DKK
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631397
CAS-nummer: 261762-99-6