5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 218 DKK
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631438
CAS-nummer: 75279-54-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III