3-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 2520 DKK
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril
3-Chlor-4-Fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631553
CAS-nummer: 658-98-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III