3-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 164 DKK
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril
3-Chlor-2-Fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631552
CAS-nummer: 261762-98-5