(5-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 339 DKK
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre 98%
(5-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631439
CAS-nummer: 261762-97-4