(3-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 491 DKK
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre 98%
(3-Chlor-4-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631555
CAS-nummer: 705-79-3