(3-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 164 DKK
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre
(3-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Smeltepunkt: 128…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631554
CAS-nummer: 261762-96-3