N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 1310 DKK
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid 98%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamid
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molekylvægt: 199.25 g/mol
Kogepunkt: 130…132 °C
Massefylde: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000411
CAS-nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III