1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 567 DKK
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen 98%
1-Chlor-3,4-dibrom-5-Fluorbenzen
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Molekylvægt: 288.34 g/mol
Kogepunkt: 242
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143441
CAS-nummer: 208186-78-1