(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0120-1G
PC0120-250MG
PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA
828
DKK
APOSPC0120-1G
APOSPC0120-250MG
APOSPC0120-5G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631365 CAS-nummer: 261762-92-9 |