6-Chlor-2-Fluor-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 3730 DKK
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chlor-2-Fluor-m-cresol 98%
6-Chlor-2-Fluor-m-cresol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekylvægt: 160.58 g/mol
Smeltepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631376
CAS-nummer: 261762-91-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III