2-Chlor-6-Fluor-m-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 164 DKK
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chlor-6-Fluor-m-cresol
2-Chlor-6-Fluor-m-cresol
Formel: C₇H₆ClFO
Kogepunkt: 211 °C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631366
CAS-nummer: 261762-90-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III