6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0116-10G PC0116-1G PC0116-5G
APOSPC0116-10GEA 2130 DKK
APOSPC0116-10G APOSPC0116-1G APOSPC0116-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
Kogepunkt: 130 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 52…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631373
CAS-nummer: 261762-88-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III