6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0113-10G PC0113-1G PC0113-5G PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA 2120 DKK
APOSPC0113-10G APOSPC0113-1G APOSPC0113-5G APOSPC0113-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631420
CAS-nummer: 261762-86-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III