2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 4550 DKK
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₁₈H₁₄F₃NO
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424493
CAS-nummer: 496947-30-9