3,4-Difluorbenzhydrazid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 164 DKK
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorbenzhydrazid
3,4-Difluorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smeltepunkt: 137…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672992
CAS-nummer: 229957-07-7