2-Chlor-5-fluor-6-methylbenzoesyrechlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 240 DKK
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
2-Chlor-5-fluor-6-methylbenzoesyrechlorid 95%
2-Chlor-5-fluor-6-methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Kogepunkt: 110 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631361
CAS-nummer: 261762-81-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III