2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G PC0100-25G PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA 305 DKK
APOSPC0100-1G APOSPC0100-25G APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631371
CAS-nummer: 261762-82-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II