2-Chlor-6-fluor-5-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 3140 DKK
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
2-Chlor-6-fluor-5-methylbenzoesyre 98%
2-Chlor-6-fluor-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₆ClFO₂
Smeltepunkt: 135…136 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631369
CAS-nummer: 32890-90-7