2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0097-5G PC0097-1G PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA 414 DKK
APOSPC0097-5G APOSPC0097-1G APOSPC0097-25G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzoesyre
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₆ClFO₂
Smeltepunkt: 116…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631359
CAS-nummer: 32890-89-4