6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 2790 DKK
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631462
CAS-nummer: 286474-61-1