6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 2400 DKK
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO
Kogepunkt: 249 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631370
CAS-nummer: 286474-59-7