2-Chlor-6-Fluor-3-methylbenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 1530 DKK
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chlor-6-Fluor-3-methylbenzaldehyd 95%
2-Chlor-6-Fluor-3-methylbenzaldehyd
Formel: C₈H₆ClFO
Smeltepunkt: 26…33 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631360
CAS-nummer: 104451-99-2