6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 1530 DKK
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Formel: C₈H₈ClFO
Molekylvægt: 174.60 g/mol
Kogepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631377
CAS-nummer: 261762-80-5