2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC0090-10G
PC0090-5G
PC0090-1G
APOSPC0090-10GEA
1430
DKK
APOSPC0090-10G
APOSPC0090-5G
APOSPC0090-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Formel:
C₈H₈ClFO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631367 CAS-nummer: 261762-79-2 |