6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 4060 DKK
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631378
CAS-nummer: 261762-78-1