(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 492 DKK
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formel: C₈H₂ClF₅O₂
Kogepunkt: 116…117 °C/20mmHg
Massefylde: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01320685
CAS-nummer: 55502-53-9
EINECS: 259-676-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III