2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 819 DKK
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formel: C₉H₈ClFO
Kogepunkt: 71 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060275
CAS-nummer: 81112-09-6