2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 1260 DKK
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631368
CAS-nummer: 261762-63-4