5-Chlor-2-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 523 DKK
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Chlor-2-Fluoranilin 98%
5-Chlor-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 102…105 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 20…22 °C
Massefylde: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069416
CAS-nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III