3-Chlor-2-fluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 1590 DKK
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chlor-2-fluorkanelsyre 98%
3-Chlor-2-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molekylvægt: 200.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631392
CAS-nummer: 261762-62-3