α-Brom-5-Chlor-2-Fluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 218 DKK
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Brom-5-Chlor-2-Fluortoluen
α-Brom-5-Chlor-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Molekylvægt: 223.47 g/mol
Kogepunkt: 44…45 °C/0.5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631437
CAS-nummer: 71916-91-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 II