2-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 889 DKK
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorphenylboronsyre 97%
2-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BFO₂
Smeltepunkt: 101…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00674013
CAS-nummer: 1993-03-9