3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoacetamide
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 480 DKK
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formel: C₁₀H₆BrF₆NO
Molekylvægt: 350.06 g/mol
Smeltepunkt: 100…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662315
CAS-nummer: 99468-72-1