3-Chlor-2-Fluorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 218 DKK
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chlor-2-Fluorbenzylalkohol 97%
3-Chlor-2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631549
CAS-nummer: 261723-30-2