2-Chlor-5-Fluorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 164 DKK
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chlor-5-Fluorbenzylalkohol 97%
2-Chlor-5-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631418
CAS-nummer: 261762-59-8