1-Chlor-3-Fluor-4-iodbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 491 DKK
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chlor-3-Fluor-4-iodbenzen 97%
1-Chlor-3-Fluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃ClFI
Molekylvægt: 256.45 g/mol
Kogepunkt: 107 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 17…19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079729
CAS-nummer: 6797-79-1