5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 491 DKK
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
5-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kogepunkt: 217…218 °C
Massefylde: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631433
CAS-nummer: 394-29-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III