3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 164 DKK
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid 97%
3-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kogepunkt: 202…203 °C
Massefylde: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631548
CAS-nummer: 85345-76-2
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II